Merck
D4551
N,N-Dimethylformamide
Molecular Biology, ≥99%
N,N-Dimethylformamide
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
Wybierz wielkość
250 ML
373,00 zł
500 ML
681,00 zł
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
eCl@ss:
39031202
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Level
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
impurities
≤0.5% water
water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
suitability
suitable for solvent for chromogenic substrates (X-Gal, etc.) used in molecular biology applications.
storage temp.
room temp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
33120-ML0910001.03053
grade
for molecular biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥99%
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
density
0.944 g/mL (lit.)
density
0.948-0.950 g/mL at 20 °C, 0.944 g/mL (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
General description
N, N-Dimethylformamide (DMF) is a solvent with a low evaporation rate, useful for preparing solutions with a variety of hydrophobic organic compounds used in molecular biology applications.
Application
N,N-Dimethylformamide was used to solubilize MTT crystals in cell viability assays.[1] It was also used in feruloyl esterase activity assay in molds exhibiting high activity of the enzyme.[2]
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lauren Friedman et al.
Anti-cancer drugs, 20(6), 444-449 (2009-04-23)
Curcumin, a yellow pigment and the active component of turmeric, has been shown to protect against carcinogenesis and prevent tumor development in several types of cancer. However, its low bioavailability and potency prevent it from being effective in most chemotherapeutic
M Kanauchi et al.
Journal of food science, 73(6), C458-C463 (2009-02-26)
For food industry production processes and other uses, a mold that produces high levels of feruloyl esterase was obtained from laboratory mold collections and other sources. It was Aspergillus awanmori G-2 that produces high levels of feruloyl esterase. The feruloyl
Ruiqin Wu et al.
Food microbiology, 84, 103236-103236 (2019-08-20)
Hepatitis A virus (HAV) continues to be the leading cause of viral hepatitis. HAV outbreaks have been linked to the consumption of milk, but methods for HAV detection in milk are very limited. We developed a method to concentrate HAV
Takaki Yamauchi et al.
Plant physiology, 169(1), 180-193 (2015-06-04)
In rice (Oryza sativa) roots, lysigenous aerenchyma, which is created by programmed cell death and lysis of cortical cells, is constitutively formed under aerobic conditions, and its formation is further induced under oxygen-deficient conditions. Ethylene is involved in the induction
Jixian Xu et al.
Nature communications, 6, 7081-7081 (2015-05-09)
Solution-processed planar perovskite devices are highly desirable in a wide variety of optoelectronic applications; however, they are prone to hysteresis and current instabilities. Here we report the first perovskite-PCBM hybrid solid with significantly reduced hysteresis and recombination loss achieved in
Powiązane treści
Find high-purity biochemicals for every workflow. Explore BioUltra, Molecular Biology, BioReagent, and reagent-grade materials qualified for performance.
Product Information Sheet
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Worked Well.
    Bought to create an X-gal solution for blue/white screening. Worked very well. X-Gal dissolved almost instantly.