Merck
P5359
Sigma-Aldrich
Anti-Serine/Threonine Protein Phosphatase 2 A/Bγ antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 56 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, bovine, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
microarray: suitable
western blot: 1:10 μg/mL using total rat brain homogenate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPP2R2C(5522)
Opis ogólny
Wśród modyfikacji potranslacyjnych, fosforylacja jest istotnym mechanizmem regulacyjnym kluczowych białek zaangażowanych w określone szlaki. Odwrotna fosforylacja została uznana za kluczowy proces regulacji ekspresji genów, proliferacji komórkowej i różnicowania u Eukariontów. Fosfatazy białkowe, podobnie jak kinazy, są klasą enzymów regulujących fosforylację białek. Fosfatazy serynowo-treoninowe zostały podzielone na cztery grupy, które obejmują PP1, PP2A, PP2B (określane również jako kalcyneuryna) i PP2C na podstawie różnic w ich właściwościach biochemicznych. Holozym fosfatazy białkowej 2A (PP2A) składa się z podjednostki katalitycznej (C), podjednostki strukturalnej (A) i podjednostki regulatorowej (B). Podjednostka B dyktuje specyficzność substratową i jest kodowana przez co najmniej 13 genów, co skutkuje 3 różnymi klasami podjednostek - α, β i γ. Podjednostka B γ jest skierowana do jądra. Holoenzym PP2A jest zaangażowany w różne funkcje, takie jak progresja cyklu komórkowego, transformacja onkogenna i podlega ścisłej regulacji na poziomie translacji, poprzez modyfikacje po translacji i interakcje białko-białko.
Anti-Serine/Threonine Protein Phosphatase 2A/B γ specyficznie rozpoznaje izoformy 56 kDa fosfatazy białkowej 2A/B γ.
Immunogen
syntetyczny peptyd (REPSKNAPHSQGE) odpowiadający wewnętrznej konserwowanej sekwencji (aminokwasy 53-66) fosfatazy białkowej ssaków 2 A/B γ.
Zastosowanie
Zalecane stężenie do wykrywania metodą immunoblottingu wynosi 1-10 μg/ml przy użyciu koziej anty-króliczej IgG sprzężonej z peroksydazą i detekcji chemiluminescencyjnej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,2-7,4, zawierający 0,08% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R E Mayer-Jaekel et al.
Trends in cell biology, 4(8), 287-291 (1994-08-01)
Protein phosphorylation is probably the major regulatory mechanism employed by eukaryotic cells. Much work has been devoted to the role of protein kinases and their modulation by hormones, growth factors and neurotransmitters. It is now appreciated that protein phosphatases are
V Janssens et al.
The Biochemical journal, 353(Pt 3), 417-439 (2001-02-15)
Protein phosphatase 2A (PP2A) comprises a family of serine/threonine phosphatases, minimally containing a well conserved catalytic subunit, the activity of which is highly regulated. Regulation is accomplished mainly by members of a family of regulatory subunits, which determine the substrate
Serine/threonine protein phosphatases.
S Wera et al.
The Biochemical journal, 311 ( Pt 1), 17-29 (1995-10-01)
K Lechward et al.
Acta biochimica Polonica, 48(4), 921-933 (2002-05-09)
Protein phosphatase 2A (PP2A) comprises a diverse family of phosphoserine- and phosphothreonine-specific phosphatases present in all eukaryotic cells. All forms of PP2A contain a catalytic subunit (PP2Ac) which forms a stable complex with the structural subunit PR65/A. The heterodimer PP2Ac-PR65/A