Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥400000 units/mL
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
mol wt
25 kDa
concentration
≥400000 units/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Lambda protein phosphatase is a recombinant protein expressed in Escherichia coli. It requires Mn2+ or Ni2+ as activators.
Biochem/physiol Actions
Can be used to release phosphate groups from serine, threonine or tyrosine residues in proteins. Also active on phosphorylated histidine residues.
Lambda protein phosphatase has been used to dephosphorylate HeLa cell extracts.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 nanomole of p-nitrophenyl phosphate per min at pH 7.5 at 30 deg C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, Bacteriophage Lambda, recombinant, expressed in E. coli | description - | description ≥1500 units/mg protein | description buffered aqueous glycerol solution |
| concentration ≥400000 units/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| form liquid | form liquid | form solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| mol wt 25 kDa | mol wt - | mol wt 192 kDa | mol wt 42-45 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?