Kluczowe dokumenty
P4148
1,2-Dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
solution, 20 mg/mL in chloroform, ≥99%
Synonim(y):
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxohexyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphapentadecan-1-aminium 4-oxide, inner salt, L-α-Dihexanoyllecithin, L-α-Phosphatidylcholine, dicaproyl, Dicaproyl-L-α-lecithin, Dihexanoyllecithin, PC(6:0/6:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
solution
stężenie
20 mg/mL in chloroform
grupa funkcyjna
phospholipid
typ lipidu
phosphoglycerides
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H41NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3,(H,24,25)
Klucz InChI
KGWWHBYICAIILE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3