Merck
P0257
Sigma-Aldrich
D(+)-2-Phosphoglyceric acid sodium salt hydrate
Synonim(y):
D-Glycerate 2-phosphate sodium salt, Sodium D-2-phosphoglycerate hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7O7P · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.06 (anhydrous free acid basis)
Kod UNSPSC:
12352200
stężenie
≥50% (enzymatic)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
Działania biochem./fizjol.
Enantiomerically pure metabolite of glycolysis/gluconeogenesis and also substrate for a number of important enzymes in central metabolism like enolase and phosphoglycerate mutase.