Kluczowe dokumenty
P0183
Finnpipette® pipette tips
Finntip 10, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
red
red tip
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 100 ea (Bulk packed)
producent / nazwa handlowa
Finn 9402151
Długość
15 cm
maksymalna pojemność
10 mL
zakres pojemności
1-10 mL
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)