Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 960 ea (Racks)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401110
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 ea (Racks)
manufacturer/tradename
Finn 9401110
L
7.1 cm
maximum volume
1 mL
volume range
100-1000 μL
Features and Benefits
- Enables accurate and precise pipetting
- Designed for liquid handling with a uniform smooth surface
- A hydrophobic surface prevents liquid retention
- The rack packaging option has color-coding
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Finn 9401110 | manufacturer/tradename Finn 9400263 | manufacturer/tradename Finn 9401250 | manufacturer/tradename Finn 9401030 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material blue | material yellow | material orange | material blue |
| packaging pack of 960 ea (Racks) | packaging rack of 96, pack of 960 ea (Racks) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
| L 7.1 cm | L - | L 5.2 cm | L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?