Wybierz wielkość
473,00 zł
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
material
orange
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Finn 9401250
L
5.2 cm
maximum volume
300 μL
volume range
5-300 μL
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9401250 | manufacturer/tradename Finn 9400263 | manufacturer/tradename Finn 9401110 | manufacturer/tradename Finn 9401260 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| material orange | material yellow | material blue | material orange |
| packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging rack of 96, pack of 960 ea (Racks) | packaging pack of 960 ea (Racks) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
| L 5.2 cm | L - | L 7.1 cm | L 5.2 cm |
Other Notes
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?