Z740088
BRAND® pipette tips
volume 1-10 mL, bulk
Synonim(y):
1-10 ml, końcówki do mikropipet, końcówki do pipet, wskazówki
Wybierz wielkość
204,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
204,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterylność
non-sterile; autoclaved
Właściwości
bulk
opakowanie
pack of 200 ea (2 bags of 100)
producent / nazwa handlowa
BRAND 702603
maksymalna pojemność
10 mL
pojemność
1-10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
- Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
- The tip system for all requirements.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)