Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.09
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Oxalylglycine, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
deionized water: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H5NO5/c6-2(7)1-5-3(8)4(9)10/h1H2,(H,5,8)(H,6,7)(H,9,10)
InChI key
BIMZLRFONYSTPT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Oxalylglycine is an inhibitor of α-ketoglutarate-dependent enzymes and mimics the initial steps but does not initiate the hydroxylation process. N-Oxalylglycine has been used to inhibit Jumonji C-domain-containing histone lysine demethylases.
N-Oxalylglycine is an inhibitor of α-ketoglutarate-dependent enzymes.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation and Neuroscience research. Discover more featured Gene Regulation and Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate/GABA Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition desiccated |
| solubility deionized water: >10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?