Merck
O7885
Sigma-Aldrich
Okadaic acid potassium salt from Prorocentrum concavum
≥90% (HPLC), powder
Synonim(y):
OA
Wybierz wielkość
10 μG
399,00 zł
25 μG
809,00 zł
50 μG
1180,00 zł
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
399,00 zł
25 μG
809,00 zł
50 μG
1180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H67KO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
843.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
plant (Prorocentrum concavum)
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 0.1 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K+].CC(CC(O)C1OC2CCC3(CCC(C)(O3)\C=C\C(C)C4CC(C)=CC5(O4)OC(C)(CCC5O)CC(C)(O)C([O-])=O)OC2C(O)C1=C)C6CC7(CCCOC7)COC6C
InChI
1S/C46H72O13.K/c1-27-20-35(56-46(22-27)36(48)12-15-42(7,59-46)24-43(8,52)40(50)51)28(2)10-14-41(6)17-18-45(58-41)16-11-34-39(57-45)37(49)30(4)38(55-34)33(47)21-29(3)32-23-44(26-54-31(32)5)13-9-19-53-25-44;/h10,14,22,28-29,31-39,47-49,52H,4,9,11-13,15-21,23-26H2,1-3,5-8H3,(H,50,51);/q;+1/p-1/b14-10+;
Klucz InChI
CWKZDWKRECTBCU-KMZJGFRYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid. Readily enters cells. Inhibitor of type 1 and type 2A protein phosphatases. Does not inhibit tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases or acid phosphatase. Known tumor promotor. Used to study various cellular processes including cell cycle, apoptosis, nitric oxide metabolism and calcium signaling.
Okadaic acid is a dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yulan Zhao et al.
Life sciences, 246, 117382-117382 (2020-02-01)
Our preliminary research revealed that metformin, a classic anti-diabetic drug, could rescue Parkin protein expression and mitophagy in high glucose-challenged human renal epithelial cells in vitro, but the molecular mechanism remains to be explored. In the study, Human Renal Cortical
Mitchell J George et al.
International journal of molecular sciences, 22(12) (2021-07-03)
Myosin Light Chain (MLC) regulates platelet contraction through its phosphorylation by Myosin Light Chain Kinase (MLCK) or dephosphorylation by Myosin Light Chain Phosphatase (MLCP). The correlation between platelet contraction force and levels of MLC phosphorylation is unknown. We investigate the
Huijing Yin et al.
Nature communications, 12(1), 4230-4230 (2021-07-11)
Extracellular matrix protein-1 (ECM1) promotes tumorigenesis in multiple organs but the mechanisms associated to ECM1 isoform subtypes have yet to be clarified. We report in this study that the secretory ECM1a isoform induces tumorigenesis through the GPR motif binding to
Yongqiang Chen et al.
Autophagy, 18(6), 1274-1296 (2021-09-18)
Cancer cell growth is dependent upon the sustainability of proliferative signaling and resisting cell death. Macroautophagy/autophagy promotes cancer cell growth by providing nutrients to cells and preventing cell death. This is in contrast to autophagy promoting cell death under some
Chris M Brewer et al.
Developmental cell, 56(19), 2722-2740 (2021-10-06)
Spiny mice (Acomys cahirinus) are terrestrial mammals that evolved unique scar-free regenerative wound-healing properties. Myofibroblasts (MFs) are the major scar-forming cell type in skin. We found that following traumatic injury to ear pinnae, MFs appeared rapidly in both Acomys and