Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
Nazwa produktu
Okadaic acid from Prorocentrum concavum, 92-100% (HPLC)
Quality Segment
assay
92-100% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥1 mg/mL, ethanol: ≥1 mg/mL, methanol: ≥1 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H](C[C@@H]([C@@]1([H])O[C@@]2(CCCCO2)CC[C@H]1C)C)[C@]3([H])C([C@@H](O)[C@]4([H])O[C@]5(CC[C@@](/C=C/[C@@H](C)[C@@]6([H])O[C@]7(O[C@H](C[C@@](C)(O)C(O)=O)CC[C@H]7O)C=C(C)C6)([H])O5)CC[C@@]4([H])O3)=C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39-,41-,42+,43-,44-/m1/s1
InChI key
QNDVLZJODHBUFM-WFXQOWMNSA-N
General description
Application
- to inhibit protein phosphatase 2 in spermatocytes culture
- to treat SH-SY5Y cells to prevent dephosphorylation to maintain tau
- to treat human embryonic kidney 293T cells (HEK293T) or H4 cells to analyse its effect on fused in sarcoma (FUS) protein
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 92-100% (HPLC) | description ≥90% (HPLC), film | description ≥90% (HPLC), solid | description Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A. |
| assay 92-100% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form film | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥1 mg/mL, methanol: ≥1 mg/mL, H2O: insoluble | solubility 0.1% acetic acid in CH3CN: H2O (1:1): 250 μg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Okadaic acid from Prorocentrum concavum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?