Przejdź do
39302
Okadaic acid solution
25 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
35-Demethyl-DTX 1 solution, 35-Demethyldinophysistoxin 1 solution, NSC 677083
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H68O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
805.00
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
25 μg/g in methanol (nominal concentration)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@]7(O[C@@H](CC[C@H]7O)C[C@](O)(C)C(=O)O)C=C(C[C@H]1[C@H](C)\C=C\[C@@H]2O[C@@]3(OC4[C@H](O[C@@H](C(=C)[C@H]4O)[C@@H](O)C[C@@H](C5O[C@]6(OCCCC6)CC[C@H]5C)C)CC3)CC2)C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37?,38+,39?,41-,42+,43-,44-/m1/s1
InChI key
QNDVLZJODHBUFM-AAWJMCDUSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from a NMI.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
416194082180694
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
concentration
25 μg/g in methanol (nominal concentration)
concentration
in hydrochloric acid, 20 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration)
concentration
25 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile, nominal concentration)
concentration
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile; nominal concentration)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
39302-1ML04061837824852