Merck
O3000
Sigma-Aldrich
Orotic acid sodium salt
Synonim(y):
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C5H3N2O4Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
ciąg SMILES
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)