Kluczowe dokumenty
PTCO000
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 0)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Opis ogólny
Wzorzec referencyjny barwy Pt-Co/Hazen/APHA jest zgodny z metodą ASTM D 1209.
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców odniesienia barwy Pt-Co/Hazen/APHA można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Roztwór wzorcowy znajduje zastosowanie w rutynowej kalibracji przyrządów do pomiaru barwy i walidacji wyników testów.
Cechy i korzyści
  • Certyfikat ISO 9001
  • Identyfikowalność zgodna z międzynarodowymi standardami
  • Dostępny jako 500 ml w opakowaniu zabezpieczonym przed manipulacją
  • 12-miesięczny okres trwałości
  • Wraz z najnowszą kartą charakterystyki MSDS zgodną z wymogami UE, dostępną w 24 językach
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)