Przejdź do
O2750
Orotic acid
≥98% (titration), anhydrous
Synonim(y):
2,6-Dihydroxypyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Carboxyuracil, Uracil-6-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.10
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-619-8
Beilstein/REAXYS Number:
383901
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
mp
≥300 °C
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChI key
PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Orotic acid (OA) is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5′-phospho-α-d-ribose 1′-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5′-monophosphate (OMP). Orotic acid is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5′-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. OA may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O2875153281C9525
description
≥98% (titration), anhydrous
description
≥98%
description
97%
description
≥99%
assay
≥98% (titration)
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
≥300 °C
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    100% Reliable!
    This product, tested according to the standard test procedure in our Laboratory, meets all the requirements specified in the corresponding Certificate of Analysis, which makes it 100% reliable.
    Helpful?