Merck
N7125
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate potassium salt
powder, >98% (NaOH, titration)
Synonim(y):
α-Naphthyl acid phosphate monopotassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C10H8O4PK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
1-Naphthyl phosphate potassium salt, powder
Próba
>98% (NaOH, titration)
Formularz
powder
kolor
white to faint yellow
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K].OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.K.H/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;
Klucz InChI
AJEYDRMDDMSWCS-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Niespecyficzny inhibitor fosfatazy. Hamuje fosfatazy kwaśne, zasadowe i białkowe.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)