Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 182,00 zł |
5 g | Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zSchnelldorf Distribution | 609,00 zł |
10 g | Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zSchnelldorf Distribution | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, ≥98% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.Na.H2O/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
NSWUDGODQXQNON-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (titration), powder | description - | description phosphatase substrate | description powder |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay >98% (NaOH, titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL |
| color white to off-white | color - | color - | color white to faint yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?