Przejdź do
N7255
1-Naphthyl phosphate disodium salt
phosphatase substrate, fluorogenic, powder
Synonim(y):
α-Naphthyl phosphate disodium salt, Disodium 1-naphthyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7Na2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
218-564-3
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Naphthyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Quality Segment
form
powder
composition
phosphorous, 11.2-12.4% ICP (, anhydrous), sodium, 16.0-18.4% ICP (, anhydrous)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.2Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for determination of phosphatase.
Application
1-Naphthyl phosphate disodium salt has been used:
  • as a component in the mixture for soaking the chromatography paper for determining acid phosphatase activity
  • in the staining of the alkaline phosphatase isoforms in 7.5% non-denaturing polyacrylamide gel
  • as a component in the mixture for soaking the chromatography paper for preparing acid phosphomonoesterase-reactive imprinting sheets
  • as a component in the staining solution for staining the roots for determining phosphomonoesterase activity
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)