Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
H2O: soluble-250 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c4ncn6ccnc56)C(O)C2O
InChI
1S/C23H28N7O14P2/c24-19(35)11-2-1-4-28(6-11)22-17(33)15(31)12(42-22)7-40-45(36,37)44-46(38,39)41-8-13-16(32)18(34)23(43-13)30-10-26-14-20-25-3-5-29(20)9-27-21(14)30/h1-6,9-10,12-13,15-18,22-23,31-34H,7-8H2,(H2,24,35)(H,36,37)(H,38,39)
InChI key
AVLUSNAXLARRGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥90% | description ≥98% | description ≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic) |
| solubility H2O: soluble-250 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| assay ≥98% | assay ≥90% | assay ≥98% | assay ≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| biological source synthetic (Organic) | biological source - | biological source synthetic (inorganic) | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?