Przejdź do
N5655
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥92.5%, intracellular Ca2+ release activator, solid
Synonim(y):
β-NAADP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
1122,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N6O18P3 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.39 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Form:
solid
1122,00 zł
Cena katalogowa1320,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate sodium salt, ≥92.5%
Quality Segment
assay
≥92.5%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]4O)[n+]5cccc(c5)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3OP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H27N6O18P3.Na/c22-17-12-18(24-7-23-17)27(8-25-12)20-16(44-46(33,34)35)14(29)11(43-20)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(28)15(30)19(42-10)26-3-1-2-9(4-26)21(31)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,19-20,28-30H,5-6H2,(H6-,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,38,39);/q;+1/p-1/t10?,11-,13+,14-,15+,16-,19+,20-;/m1./s1
InChI key
KKCRODBDXQTAPI-NZNNTXIPSA-M
General description
NAADP induces Ca2+ release from the eggs of sea urchin, when injected into the cell. It can be enzymatically produced from nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (β-NADP) with the help of ADP-ribosyl cyclase.
Application
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate sodium salt has been used for agonist injection into unfertilized eggs and embryos.
Biochem/physiol Actions
Potent activator of intracellular Ca2+ release via an IP3 and cyclic ADP ribose-independent mechanism.
Preparation Note
Enzymatically prepared analog of β-NADP+.
Other Notes
Note: Should not be confused with nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4256N0632N0411
description
≥92.5%
description
≥98%
description
-
description
vial of 1 mg
assay
≥92.5%
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)