SCM104
3dGRO® R-Spondin-1 Conditioned Media Supplement
Alternative stem cell media supplement to purified recombinant R-Spondin-1 protein for organoid cultures.
Synonim(y):
3dGRO Media Supplement, Conditioned Media Supplement, R-Spondin-1 Supplement
About This Item
Polecane produkty
Opis ogólny
Source:
The 3dGRO® R-Spondin-1 Conditioned Media Supplement is generated from a 293T cell transfectant stably secreting mouse R-spondin-1 tagged with an influenza hemagglutinin (HA) epitope at the N-terminus and a murine IgG2a Fc fragment at the C-terminus. The conditioned medium does not contain serum.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Produkty
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące hodowli organoidów. Dowiedz się, jak hodować i analizować organoidy zgodnie z ustalonymi protokołami hodowli komórek 3D. Wskazówki i porady.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Powiązane treści
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.