H17001
Wnt3A, human
recombinant, expressed in HEK 293 cells human
Synonim(y):
Wnt, Wnt-3A
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells human
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Postać
powder
siła działania
≤20 ng/mL EC50
masa cząsteczkowa
38-42 kDa
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.