Merck
MTOX1001P24
Sigma-Aldrich
Komórki Caco-2 pozbawione MDR1
human cervix, Epithelial
Synonim(y):
MDR1 Knockout C2BBe1 Cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Nazwa produktu
Komórki Caco-2 pozbawione MDR1, one assay ready, 24 well plate
pochodzenie biologiczne
human colon
Formularz
liquid
morfologia
Epthelial
metody
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Zastosowanie
ADME/TOX
Opis ogólny
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają komórkom ATCC CRL-2102. Komórki C2BBe1 z nokautem MDR1 są komórkami nabłonkowymi gruczolakoraka pochodzącymi od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat) z funkcjonalnym nokautem transportera wypływu ABCB1 (MDR1).
Trzytygodniowy czas realizacji produkcji rozpoczyna się w poniedziałek po zakupie, w trzecim tygodniu komórki są wysyłane w nocy do odbioru we wtorek lub środę. Jako produkt biologiczny, który jest wysyłany w temperaturze pokojowej, komórki muszą zostać przetworzone natychmiast po ich otrzymaniu.
Cechy i korzyści
Podklon Caco-2, komórki C2BBe1, są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia, co jest niezbędne do analizy współczynnika wypływu. Inne korzyści obejmują:
  • Funkcjonalny nokaut genu MDR1 eliminuje zależność od inhibitorów chemicznych w celu ustalenia, czy związek jest substratem MDR1.
  • The 24 well Transwell format enables the MDR1 knockout cells to be included in standard drug transporter protocols
  • Test na ludziach bez zakłóceń ze strony inhibitorów zwierzęcych
  • Przezwyciężenie ograniczeń linii komórkowych RNAi i knockdown, które wynikają z pozostałej funkcjonalności transportera
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark I Kaldas et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 55(3), 307-312 (2003-05-02)
Resveratrol is a dietary constituent suggested to have protective effects against cancer as well as cardiovascular disease. The purpose of the study was to learn whether this agent could be absorbed in man and enter the systemic circulation. This was
P Artursson
Journal of pharmaceutical sciences, 79(6), 476-482 (1990-06-01)
A human intestinal cell line, Caco-2, was used as a model to study the passive diffusion of drugs across intestinal epithelium. The cells formed continuous monolayers when grown on permeable filters of polycarbonate. After 10 days in culture, the monolayers
X Wu et al.
Pharmaceutical research, 17(2), 209-215 (2000-04-06)
The purpose of this study was to elucidate the mechanisms by which an HMG-CoA reductase inhibitor, atorvastatin (an organic acid with a pKa of 4.46), was transported in the secretory and absorptive directions across Caco-2 cell monolayers. Caco-2 cells were
S Yee
Pharmaceutical research, 14(6), 763-766 (1997-06-01)
To evaluate and optimize the use of Caco-2 cell monolayers to predict the in vivo absorption of a broad range of compounds in man. Caco-2 cells are derived from human adenocarcinoma colon cells and spontaneously differentiate when grown on porous
V Pade et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(12), 1604-1607 (1999-04-03)
The objective of this investigation was to establish a relationship between drug permeability and solubility in vitro and the extent of drug absorption in humans. We selected drugs with varying permeabilities and solubilities with the aim of establishing a relationship
Produkty
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.
Wykorzystaj te narzędzia testowe oparte na komórkach Caco-2 do badań przesiewowych małych cząsteczek leków przed badaniami klinicznymi i przedłożeniem ich agencjom regulacyjnym.