Przejdź do
CLS6520
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well polycarbonate PCR plate lid, non-sterile, 25/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate lids, 96 well microplate lids, 96 well microtiter plate lids, 96 well plate lids, PCR plate lids
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122102
Material:
polycarbonate , polycarbonate plate, round wells
Size:
96 wells
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate , polycarbonate plate, round wells
sterility
non-sterile
feature
lid
packaging
pack of 1, case of 25
manufacturer/tradename
Corning 6520
technique(s)
PCR: suitable
size
96 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
  • Polycarbonate lids are thermally stable up to 135°C and can be used on Thermowell 96 well polycarbonate plates (fits CLS6510, CLS6511 and CLS6514) with oil overlays
  • Lids are intended to be covers only and do not prevent evaporation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3098CLS3935CLS3099
size
96 wells
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
polycarbonate , round wells, polycarbonate plate
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
color
clear
color
clear
color
black
color
clear
packaging
pack of 1, case of 25
packaging
case of 100, pack of 25
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 25, case of 50
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)