Merck
MTOX1097P24
Sigma-Aldrich
MRP7 znokautowane komórki Caco-2
human cervix, Epithelial
Synonim(y):
MRP7 Knockout C2BBe1 Cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Nazwa produktu
MRP7 znokautowane komórki Caco-2, one assay ready, 24 well plate
pochodzenie biologiczne
human colon
Formularz
liquid
morfologia
Epthelial
metody
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Zastosowanie
ADME/TOX
Opis ogólny
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają ATCC Cat. Nr kat. CRL-2102. Komórki C2BBe1 z nokautem MRP7 to komórki nabłonkowe gruczolakoraka pochodzące od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat) z funkcjonalnym nokautem transportera wypływu MRP7.
Trzytygodniowy czas realizacji produkcji rozpoczyna się w poniedziałek po zakupie, w trzecim tygodniu komórki są wysyłane w nocy do odbioru we wtorek lub środę. Jako produkt biologiczny, który jest wysyłany w temperaturze pokojowej, komórki muszą zostać przetworzone natychmiast po ich otrzymaniu.
Cechy i korzyści
Podklon Caco-2, komórki C2BBe1, są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia, co jest niezbędne do analizy współczynnika wypływu. Inne korzyści obejmują:
- A functional knockout of the MRP7 gene eliminates the reliance on chemical inhibitors to determine if a compound is an MRP7 substrate
- The 24 well Transwell format enables the MRP7 knockout cells to be included in standard drug transporter protocols
- Human assay with no interference from animal inhibitors
- Overcome the limitations of RNAi and knockdown cell lines that arise from remaining transporter functionality
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Artursson
Journal of pharmaceutical sciences, 79(6), 476-482 (1990-06-01)
A human intestinal cell line, Caco-2, was used as a model to study the passive diffusion of drugs across intestinal epithelium. The cells formed continuous monolayers when grown on permeable filters of polycarbonate. After 10 days in culture, the monolayers
V Pade et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(12), 1604-1607 (1999-04-03)
The objective of this investigation was to establish a relationship between drug permeability and solubility in vitro and the extent of drug absorption in humans. We selected drugs with varying permeabilities and solubilities with the aim of establishing a relationship
X Wu et al.
Pharmaceutical research, 17(2), 209-215 (2000-04-06)
The purpose of this study was to elucidate the mechanisms by which an HMG-CoA reductase inhibitor, atorvastatin (an organic acid with a pKa of 4.46), was transported in the secretory and absorptive directions across Caco-2 cell monolayers. Caco-2 cells were
Mark I Kaldas et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 55(3), 307-312 (2003-05-02)
Resveratrol is a dietary constituent suggested to have protective effects against cancer as well as cardiovascular disease. The purpose of the study was to learn whether this agent could be absorbed in man and enter the systemic circulation. This was
M J Briske-Anderson et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 214(3), 248-257 (1997-03-01)
The Caco-2 cell line is used by many investigators as a model of the intestinal epithelium to study nutrient uptake and transport. Our goal was to create an awareness of inherent variabilities in the Caco-2 cell line which may influence
Produkty
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.