Kluczowe dokumenty
CLS3896
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
48 EA
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
1360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
V-bottom clear
polystyrene
round wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Corning 3896
opakowanie
pkg of Individually wrapped
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
380 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • V Bottom is best suited for retrieving with least dead volume.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of