Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer; hematological disorder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Kinaza pirogronianowa (PK) jest enzymem biorącym udział w glikolizie. Katalizuje przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenolopirogronianu (PEP) na ADP, dając jedną cząsteczkę pirogronianu i jedną cząsteczkę ATP. Niedobór kinazy pirogronianowej, choroba genetyczna, jest spowodowany brakiem kinazy pirogronianowej i spowalnia proces glikolizy. Kinaza pirogronianowa jest również zaangażowana w glukoneogenezę, szlak biochemiczny, w którym wątroba wytwarza glukozę z pirogronianu i innych substratów.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności kinazy pirogronianowej w próbkach osocza, surowicy i tkanek, a także do badania wpływu leków na aktywność kinazy pirogronianowej.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Pyruvate Kinase Assay Kit zapewnia prostą, bezpośrednią i gotową do automatyzacji procedurę pomiaru aktywności kinazy pirogronianowej. W tym teście PEP i ADP są katalizowane przez kinazę pirogronianową w celu wytworzenia pirogronianu i ATP. Intensywność koloru produktu reakcji przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 590 nm jest wprost proporcjonalna do pirogronianu wytworzonego przez kinazę pirogronianową w próbce.
Features and Benefits
- 0,1 do 50 U/L dla testu kolorymetrycznego i 0,01 do 2 U/L dla testu fluorometrycznego.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?