Przejdź do
MAK464
Zestaw do oznaczania dehydrogenazy mleczanowej
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania aktywności dehydrogenazy mleczanowej, Zestaw testowy LDH
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer; hematological disorder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest oksydoreduktazą, która katalizuje wzajemną konwersję mleczanu i pirogronianu. Gdy choroba lub uraz wpływa na tkanki zawierające LDH, komórki uwalniają LDH do krwiobiegu, gdzie jest identyfikowany w wyższych niż normalnie poziomach. Dlatego LDH jest najczęściej mierzony w celu oceny obecności uszkodzenia tkanki lub komórki.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności dehydrogenazy mleczanowej w surowicy, osoczu i innych źródłach. Nadaje się również do charakterystyki i kontroli jakości produkcji LDH, a także do badań przesiewowych i oceny modulatorów LDH w procesie odkrywania leków.
Biochem/physiol Actions
Nieradioaktywny test kolorymetryczny LDH opiera się na redukcji soli tetrazolowej MTT w reakcji enzymatycznej sprzężonej z NADH do zredukowanej formy MTT, która wykazuje maksimum absorpcji przy 565 nm. Intensywność powstałego fioletowego koloru jest wprost proporcjonalna do aktywności enzymu.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania 2-200 U/L
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Prosta procedura pozwala na wiarygodne oznaczenie ilościowe aktywności LDH w ciągu 30 minut.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)