Przejdź do
MAK332
Zestaw do oznaczania pirogronianu
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania kwasu pirogronowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
input
biological sample(s)
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Pirogronian jest kluczowym półproduktem w komórkowych szlakach metabolicznych. Pirogronian może być przekształcany w węglowodany poprzez glukoneogenezę, w kwasy tłuszczowe lub energię poprzez acetylo-CoA, w aminokwas alaninę i w etanol. Nieprawidłowe poziomy pirogronianu są powiązane z chorobami wątroby i zaburzeniami metabolicznymi. Proste, bezpośrednie i gotowe do automatyzacji procedury pomiaru stężenia pirogronianu znajdują szerokie zastosowanie w badaniach i odkrywaniu leków.
Application
Nadaje się do wykrywania pirogronianu w próbkach biologicznych i do badania wpływu leków na metabolizm pirogronianu.
Zestaw Pyruvate Assay Kit może być używany do:
  • Odkrywania leków
  • Testowanie żywności i napojów
  • Badania chorób neurologicznych
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania pirogronianu wykorzystuje pojedynczy odczynnik roboczy, który łączy oznaczanie oksydazy pirogronianowej i nadtlenku wodoru w jednym etapie. Intensywność barwy produktu reakcji przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λem/ex = 585/530 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia pirogronianu w próbce. Liniowy zakres wykrywania w 96-dołkowej płytce: od 2 do 500 μM (17 μg/dL do 4,4 mg/dL) pirogronianu dla testów kolorymetrycznych i od 0,2 do 50 μM dla testów fluorometrycznych.
Features and Benefits
Szeroki zakres detekcji: Dokładne wykrywanie poziomu pirogronianu w szerokim zakresie, od 2 µM do 500 µM, przy użyciu zaledwie 10 μL próbki w konfiguracji płytki 96-dołkowej, zapewniając kompleksową analizę przy minimalnym zapotrzebowaniu na próbkę.
Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionego procesu z dodatkiem tylko jednego odczynnika roboczego i 30-minutowej reakcji w temperaturze pokojowej, zmniejszając złożoność i oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK333MAK329MAK330
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
biological sample(s)
input
culture(s)
plasma
tissue
serum
urine
input
cell
plasma
serum
solution(s) (collagen)
input
plasma
serum
cell medium
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
relevant disease(s)
neurological disorders
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is any of the reagent of this product includes phosphate? I wonder which mechanism or chemical reaction is used for this assay kit (e.g. pyruvate oxidation reaction).
    1 answer
    1. The kit's Technical Bulletin notes that it contains Pyruvate Oxidase, which it utilizes along with Hydrogen Peroxide to create a colored/fluorescent reaction product. Further details characterizing the formulations of the reagents in the kit and the kit's reaction mechanism are proprietary.
      Helpful?
  2. Could I get a reasonable measurement if I used a 600nm plate reader to measure the output?
    1 answer
    1. A 600 nm excitation wavelength has not been tested for this kit. It is suggested to use 530 nm as the excitation wavelength to achieve reliable results.
      Helpful?
  3. I want to detect E.coli intracellular pyruvate concentration. Therefore, I need to break cells before I detect it. How can I use this kit?  I try to use methanol to deal with cells and use freeze-thaw cycle to break. Will methanol have effect to the kit?
    1 answer
    1. This kit has not been tested specifically for use in measuring intracellular pyruvate in E. coli. However, other researchers have used this kit successfully. Methanol is not an interfering substance. Pelleted cells may be quenched and subsequently flash frozen in methanol to lyse. Repeated flash freezing may be applied to assure complete lysis. The combined collected supernatant may then be analyzed by following the recommended protocol. Please see the link below to review.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/918/mak332bul.pdf
      Helpful?
  4. Can I use the samples in Lactate Assay buffer (Lactate assay kit sigma MAK064) for this kit or does this buffer interfere with the reaction ?
    1 answer
    1. The assay buffer for Kit MAK064 has not been tested to determine suitability with the Kit MAK332.