Przejdź do
M8010
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate
Powder
Synonim(y):
9,9′-Bis(N-methylacridinium nitrate), Lucigenin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H22N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
219-023-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901768
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, used as chemiluminescent reagent
Quality Segment
form
powder
mp
245-250 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
InChI key
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate has been used in chemiluminescence assay to measure reactive oxygen species production and superoxide production.[1]
Reagent used for the generation of chemiluminescence in the presence of a reductant and oxygen; it is employed in numerous chemiluminescent assays. Lucigenin is specific for superoxide anion radical.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1154201715219215
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 368 nm; λem 505 nm in H2O, λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
acetic acid: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
245-250 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)