Przejdź do
454180
2-metoksyestradiol
A natural metabolite of 17β-estradiol that is devoid of estrogenic activity.
Synonim(y):
2-Methoxy-3,17β-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki08 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
455,00 zł
50 mg
Przewidywany termin wysyłki10 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze
455,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(c(c4)OC)O)CC3)CC1)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
General description
Naturalny metabolit 17β-estradiolu pozbawiony aktywności estrogenowej. Hamuje proliferację komórek i angiogenezę. Znacząco hamuje neowaskularyzację guzów litych i hamuje wzrost guza u myszy. Wiąże się z miejscem wiązania kolchicyny w tubulinie i sugeruje się, że działa jako naturalny regulator montażu i funkcji mikrotubul.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Hamuje proliferację komórek i angiogenezę.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Aizu-Yokata, E., et al. 1995. Cancer Res.55, 1863.
Cushman, M., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 2041.
D'Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 3964.
Forsis, T., et al. 1994. Nature368, 237.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6383K2126580556
description
A natural metabolite of 17β-estradiol that is devoid of estrogenic activity.
description
≥98% (HPLC), endothelial cell proliferation inhibitor, powder
description
-
description
A semi-synthetic form of Paclitaxel having no contamination by natural taxanes. Also has reduced levels of epimerization products as contaminants.
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light, desiccated, OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-metoksyestradiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)