Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
Informacje o tej pozycji
261,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
FC1=CC(F)=CC=C1C2=CC(C(O)=O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
InChI key
HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Gene Information human ... ALB(213), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) environmental | application(s) food and beverages |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D3281-5G | 04061833563069 |