Kluczowe dokumenty
M3509
β,γ-Methyleneguanosine 5′-triphosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GMPPCP, GppCp, Guanosine-5′-[(β,γ)-methyleno]triphosphate sodium salt
Wybierz wielkość
1190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1190,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H18N5O13P3.Na.H/c12-11-14-8-5(9(19)15-11)13-2-16(8)10-7(18)6(17)4(28-10)1-27-32(25,26)29-31(23,24)3-30(20,21)22;;/h2,4,6-7,10,17-18H,1,3H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,20,21,22)(H3,12,14,15,19);;
Klucz InChI
LJQPGKRRFLMZPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)