Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4730,00 zł |
427,00 zł
Nazwa produktu
β,γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate disodium salt, ≥95%, solid
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.2Na/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-31(24,25)28-30(22,23)4-29(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChI key
KZCUOVRMGTZINH-LYYWGVPGSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥95% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?