Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł 2779,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2779,50 zł
Cena katalogowa3270,00 złZaoszczędź 15%form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble, ethanol: insoluble
SMILES string
Clc1ccc2nc(NC(=O)Cc3ccccc3)n4nc(nc4c2c1)-c5ccco5
InChI
1S/C21H14ClN5O2/c22-14-8-9-16-15(12-14)20-25-19(17-7-4-10-29-17)26-27(20)21(23-16)24-18(28)11-13-5-2-1-3-6-13/h1-10,12H,11H2,(H,23,24,28)
InChI key
TWWFAXQOKNBUCR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: insoluble, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color white to off-white | color off-white | color white |
| Gene Information human ... ADORA3(140) | Gene Information rat ... Htr3a(79246), Htr4(25324) | Gene Information - | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M228-5MG | 04061832091907 |
| M228-25MG | 04061832083018 |