Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
5390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN1C(=O)N(CCCO)c2nc([nH]c2C1=O)C34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4
InChI
1S/C21H30N4O3/c1-2-3-5-25-18(27)16-17(24(20(25)28)6-4-7-26)23-19(22-16)21-11-13-8-14(12-21)10-15(21)9-13/h13-15,26H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/t13-,14+,15-,21-
InChI key
CIBIXJYFYPFMTN-FZUGUKJMSA-N
Application
PSB36 was used to examine the role of A1-adenosine receptor-mediated cell signaling in CD39 expression in pancreatic b-cells of streptozotocin-induced diabetic mice.[1]
Biochem/physiol Actions
Inhibition of A1 adenosine receptor by PSB36 modulates the spinal antinociception in animal models.[2]
PSB36 is a very potent, selective antagonist of the adenosine A1 receptor. The compound selectivity (Ki) for human A1, A2A, A2B and A3 receptors is 0.7, 980, 187 and 2300 respectively. PSB36 is considerably more potent that DPCPX (EC50 0.012 nM vs 2.9 nM)
PSB36 is an adenosine A1 AR antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥9 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?