Merck
P0373
PSB 1115 potassium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1-Propyl-8-(4-sulfophenyl)xanthine potassium salt hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13KN4O5S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.44 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)Nc2nc([nH]c2C1=O)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C14H14N4O5S.K/c1-2-7-18-13(19)10-12(17-14(18)20)16-11(15-10)8-3-5-9(6-4-8)24(21,22)23;/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16)(H,17,20)(H,21,22,23);/q;+1/p-1
InChI key
CJOWSBOERSTJAR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
PSB 1115 is a highly selective, water-soluble, human A2B adenosine receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)