Wybierz wielkość
2550,00 zł
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
142-147 °C
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)O)CO)CCO
InChI
1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI key
IBAQFPQHRJAVAV-ULAWRXDQSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥98.0% (titration) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
General description
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1574-25MG | 04061834040934 |