Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(CO)N[C@H]1C[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C10H21NO7/c12-2-5(3-13)11-6-1-10(18,4-14)9(17)8(16)7(6)15/h5-9,11-18H,1-4H2/t6-,7-,8+,9-,10-/m0/s1
InChI key
FZNCGRZWXLXZSZ-CIQUZCHMSA-N
Gene Information
human ... GAA(2548), MGAM(8972), MGAM2(93432), SI(6476)
Application
Voglibose is an α-glucosidase inhibitor, similar to acarbose and miglitol, used for lowering post-prandial hyperglycemia (PPHG) in people with diabetes mellitus. Voglibose is used to study it benefits as a protectant against ischemia-reperfusion injury through glucagon-like peptide 1 receptors and the phosphoinositide 3-kinase-Akt-endothelial nitric oxide synthase pathway.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| color white | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/104/527/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79/640/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79.png)