Przejdź do
B8299
N-Butyldeoxynojirimycin
film (dried in situ), ≥98% (TLC)
Synonim(y):
Miglustat, NB-DNJ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Butyldeoxynojirimycin, film (dried in situ)
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
film (dried in situ)
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
InChI key
UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
Gene Information
human ... UGCG(7357)
General description
N-Butyldeoxynojirimycin is an alkylated product of imino sugar deoxynojirimycin.
Application
N-Butyldeoxynojirimycin has been used:
  • in the inhibition of glycolipid synthesis in neuroblastoma cells
  • in the inhibition the ceramide-specific glycosyltransferase in hepatocytes
  • in the inhibition of β-glucosidase (GBA2) using fluorescence- activity assay in human embryonic kidney (HEK293) cells.[1]
Biochem/physiol Actions
α-glucosidase Inhibitor
N-Butyldeoxynojirimycin is an inhibitor of glucosyltransferase and α-glucosidases. N-Butyldeoxynojirimycin, also known as misglustat, reduces glycolipid levels by substrate reduction therapy (SRT) and is effectively used for the treatment of glycosphingolipid lysosomal storage disorder, Gaucher disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N8638M9763670105
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
Gene Information
human ... UGCG(7357)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
film (dried in situ)
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How long is B8299 stable when dissolved in water, and at what temperature can I store it when it is in solution?
    1 answer
    1. The stability of this material in solution has not been investigated. However, other sources indicate that this compound is soluble in water at >35 mg/mL as well as in DMSO up to 65 mg/mL and Ethanol up to 22 mg/mL. Stock solutions may be stable for 1 month at -20°C and possibly 6 – 12 months at -80°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. This information has not been validated.