Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.63
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563225
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Gene Information
human ... GAA(2548)
General description
Chemical structure: glucosamine
Application
1-Deoxynojirimycin hydrochloride has been used
- to study its effects on the loss-of-function of N-glycosylation pathway on hair cell regeneration
- as an endoplasmic reticulum (ER) α-glucosidase I and II inhibitor to study its effects on TMED3-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) interaction
- as an insect trehalase inhibitor in TREH inhibition bioassay
Biochem/physiol Actions
α-Glucosidase inhibitor
1-Deoxynojirimycin (DNJ) is a naturally occurring alkaloid azasugar or iminosugar. It is observed in mulberry leaves, Commelina communis, and bacterial strains including Bacillus and Streptomyces species. DNJ acts as an α-glucosidase inhibitor and exhibits anti-viral anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-obesity, and antioxidant properties.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?