Merck
M0259
Sigma-Aldrich
2′-O-Methylcytidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC1C(O)C(CO)OC1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)
Klucz InChI
RFCQJGFZUQFYRF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akiko Ogawa et al.
Molecular cell, 81(4), 659-674 (2021-01-21)
About 150 post-transcriptional RNA modifications have been identified in all kingdoms of life. During RNA catabolism, most modified nucleosides are resistant to degradation and are released into the extracellular space. In this study, we explored the physiological role of these