Nazwa produktu
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt dihydrate, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
impurities
≤15% UDP, ≤5% UMP
mp
>140 °C (dec.) (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na.2H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;;;/m1...../s1
InChI key
KIYVKLDQLQZXKH-GTIFRNKBSA-K
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?