Przejdź do
M0199
Mdivi-1
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial division DRP inhibitor
Synonim(y):
3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2-sulfanyl-4(3H)-quinazolinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10Cl2N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mdivi-1, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(N2C(S)=Nc3ccccc3C2=O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22)
InChI key
NZJKEVWTYMOYOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Mitochondrial Division Inhibitor 1 (Mdivi-1) is a quinazolinone derivative and is cell permeable. It traverses blood-brain barrier and elicits protective functionality in heart and brain ischemia-reperfusion injury.
Application
Mdivi-1 has been used:
  • in embryonic thoracic aorta A7r5 cells to inhibit cell migration and proliferation[1]
  • in mitochondrial network reshaping and reactive oxygen species (ROS) production studies in oligodendrocyte precursor cells (OPCs)[2]
  • to induce mitochondrial damage in lung fibroblasts
Biochem/physiol Actions
Mdivi-1 is a cell-permeable selective inhibitor of mitochondrial division DRP (dynamin-related GTPase) and inhibitor of the mitochondrial division dynamin (Dnm1). Mitochondrial fusion and division play important roles in the regulation of apoptosis. Mdivi-1 is the first selective inhibitor of mitochondrial division dynamins. In principle, Mdivi-1 represents a class of therapeutics for stroke, myocardial infarction, and neurodegenerative diseases.
Mdivi-1 is a selective inhibitor of mitochondrial division DRP (dynamin-related GTPase); inhibitor of the mitochondrial division dynamin (Dnm1).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0599SML0607SML0935
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mdivi-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M0199-5MG04061833992708
M0199-25MG04061833992661