Przejdź do
10930
Arachidic acid
synthetic, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Arachic acid, Arachidinic acid, Eicosanoic acid, Icosanoic acid, NSC 93983
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)18COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.53
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-031-3
Beilstein/REAXYS Number:
1788211
MDL number:
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
quality
synthetic
mp
74-76 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble, benzene: freely soluble, chloroform: freely soluble, cold water: very slightly soluble, diethyl ether: freely soluble, petroleum ether: freely soluble
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Application
Arachidic acid was used to study the growth of cadmium sulfide crystals under arachidic acid monolayers. It may be used to compose Langmuir-Blodgett (LB) films.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3631PHR353039383
description
synthetic, ≥99.0% (GC)
description
≥99%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
form
solid
form
crystalline powder
form
-
form
-
solubility
petroleum ether: freely soluble, H2O: insoluble, chloroform: freely soluble, benzene: freely soluble, cold water: very slightly soluble, diethyl ether: freely soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
74-76 °C (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
mp
74-76 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arachidic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)