Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
870,00 zł
Cena katalogowa1160,00 złZaoszczędź 25%biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Segment
form
lyophilized powder
color
white to beige
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Detoxified | description purified by phenol extraction | description purified by gel-filtration chromatography | description purified by phenol extraction |
| biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O127:B8) |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to beige | color off-white to faint yellow | color white to faint yellow | color white to faint yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?