Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
lyophilized powder
extent of labeling
2-10 μg FITC per mg LPS
color
yellow to orange
solubility
H2O: soluble 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O55:B5) | biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O111:B4) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow | solubility H2O: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color yellow to orange | color yellow to orange | color white to light yellow | color colorless to faint yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?