Merck
L2792
Sigma-Aldrich
LCK, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
YT16, p56lck, pp58lck
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
180-244 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~84 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Działania biochem./fizjol.
Kinaza tyrozynowa aktywująca limfocyty T.
LCK (protoonkogen) należy do rodziny kinaz Src i ulega ekspresji głównie w komórkach T. Jest ważny dla rozwoju i homeostazy komórek T. LCK jest regulowany w górę w ostrych i przewlekłych białaczkach, nowotworach jelita grubego i prostaty.[1]
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Fischer et al.
Biochemical and biophysical research communications, 143(3), 819-826 (1987-03-30)
High levels of tyrosine kinase activity have been detected in the murine lymphoma LSTRA (p56). The functional domains of this kinase have been studied by the use of antibodies generated against peptides from the amino terminal region and from the
A Veillette et al.
Oncogene research, 1(4), 357-374 (1987-09-01)
The tyrosine kinase p56lck is felt to be expressed solely in cells and tissues of lymphoid lineage. We have observed in the particulate fractions of colon carcinoma cells the presence of a 56 kilodalton (kD) alkali resistant phosphoprotein containing phosphotyrosine.
Shahrooz Vahedi et al.
Oncology reports, 34(1), 43-50 (2015-05-23)
Overexpression and hyperactivation of lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) have been associated with leukemia development. We previously showed that, other than its known function as a cytoplasmic signal transducer, Lck also acts as a nuclear transcription factor in mouse leukemic