Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0003932M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LCK antibody produced in mouse
clone 3F7-F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-lymphocyte-specific protein tyrosine kinase
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F7-F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny białkowych kinaz tyrozynowych (PTK) Src. Kodowane białko jest kluczową cząsteczką sygnalizacyjną w selekcji i dojrzewaniu rozwijających się komórek T. Zawiera N-końcowe miejsca mirystylacji i palmitylacji, domenę PTK oraz domeny SH2 i SH3, które są zaangażowane w pośredniczenie w interakcjach białko-białko odpowiednio z motywami zawierającymi fosfotyrozynę i bogatymi w prolinę. Białko lokalizuje się w błonie plazmatycznej i pęcherzykach pericentrosomalnych oraz wiąże się z receptorami na powierzchni komórek, w tym CD4 i CD8, oraz innymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LCK (AAH13200.1, 1 a.a. ~ 539 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MGCGCSSHPEDDWMENIDVCENCHYPIVPLDGKGTLLIRNGSEVRDPLVTYEGSNPPASPLQDNLVIALHSYEPSHDGDLGFEKGEQLRILEQSGEWWKAQSLTTGQEGFIPFNFVAKANSLEPEPWFFKNLSRKDAERQLLAPGNTHGSFLIRESESTAGSFSLSVRDFDQNQGEVVKHYKIRNLDNGGFYISPRITFPGLHELVRHYTNASDGLCTRLSRPCQTQKPQKPWWEDEWEVPRETLKLVERLGAGQFGEVWMGYYNGHTKVAVKSLKQGSMSPDAFLAEANLMKQLQHQRLVRLYAVVTQEPIYIITEYMENDTLLDSQLEEKGLGASPWGNLGQQLLLLPTGSLVDFLKTPSGIKLTINKLLDMAAQIAEGMAFIEERNYIHRDLRAANILVSDTLSCKIADFGLARLIEDNEYTAREGAKFPIKWTAPEAINYGTFTIKSDVWSFGILLTEIVTHGRIPYPGMTNPEVIQNLERGYRMVRPDNCPEELYQLMRLCWKERPEDRPTFDYLRSVLEDFFTATEGQYQPQP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)